Principaux documents
SRP0384
Sigma-Aldrich
MLL1/WDR5/Ash2L/RbBP5/DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥83% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
12 kDa (DPY30)
27 kDa (MLL1)
35 kDa (WDR5)
60 kDa (RbBP5)
61 kDa (Ash2L)
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Description générale
MLL1/WARD complex of human MLL1 (GenBank Accession No. NM_005933) amino acids 3745-end with N-terminal His-tag, MW= 27 kDa, human WDR5 (GenBank Accession No. NM_017588), amino acids 22-end with N-terminal Flagtag, MW= 35 kDa, human Ash2L (GenBank Accession No. NM_001105214), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 61 kDa, human RbBP5 (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, and human DPY30 (GenBank Accession No. NM_032574), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW=12 kDa, individually expressed in an E. coli expression system.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Man Mohan et al.
Nature reviews. Cancer, 10(10), 721-728 (2010-09-17)
The RNA polymerase II (Pol II) elongation factor (ELL) was the first translocation partner of mixed lineage leukaemia (MLL) for which a biochemical function was determined. It was therefore proposed that the regulation of the elongation stage of transcription could
Anamika Patel et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 24242-24256 (2009-06-27)
Transcription in eukaryotic genomes depends on enzymes that regulate the degree of histone H3 lysine 4 (H3K4) methylation. The mixed lineage leukemia protein-1 (MLL1) is a member of the SET1 family of H3K4 methyltransferases and is frequently rearranged in acute