SRP0327
PADI-2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Peptidyl arginine deiminase, type II
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
77 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PADI2(11240)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable