SRP0201
Peroxiredoxin I (K197R) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
23 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRDX1(5052)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires