SRP0133
EZH2/EED inactive human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ENX-1, EZH2, Enhancer of zeste homolog 2, KMT6A, Lysine N-methyltransferase 6A
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH2)
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EZH2(2146)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires