Principaux documents
SML3644
Sigma-Aldrich
JR-AB2-011
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydrothiazol-2-yl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)imino]-5-methyl-3-thiazolidinecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14Cl2FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor that blocks the interaction of Rictor and mTOR (IC50 = 0.31 µM) without affecing mTORC1 activity or assembly. JR-AB2-011 exhibits anti-glioblastoma (GBM) activity in vitro (proliferation IC50 = 0.31 µM post 72h treatment, 36.3% apoptosis post 48h 1 µM treatment in LN229 cultures) and in vivo (4 or 20 mg/kg/d i.p. to LN229 xenografted mice).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable