Principaux documents
SML3488
Sigma-Aldrich
CuATSP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(SP-4-2)-[[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-phenylhydrazinecarbothioamidato-κN2,κS]](2-)]copper, Cu ATSP, Cu-ATSP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18CuN6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.05
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Faint brown to dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=[N]2[Cu]3(SC(NC4=CC=CC=C4)=N2)SC(NC5=CC=CC=C5)=N[N]3=C1C
Actions biochimiques/physiologiques
CuATSP is a CuATSM analog with >10-fold enhanced ferropotosis inhibitory potency (CuATSP/CuATSM IC50 against 150 nM RSL3-induced ferroptosis = 8.5/160 nM using Pfa1 mouse embryonic fibroblasts,16/170 nM using HT-22 mouse hippocampal cells). CuATSP and CuATSM exert their radical-trapping antioxidant (RTA) and (phospho)lipid peroxidation inhibitory potency via an initial reversible addition of a peroxyl radical to the bis(thiosemicarbazone) ligand, followed by a subsequent H-atom transfer (HAT) that drives the reaction forward.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Radical-Trapping Antioxidant Activity of Copper and Nickel Bis(Thiosemicarbazone) Complexes Underlies Their Potency as Inhibitors of Ferroptotic Cell Death.
Zilka O, Poon JF, Pratt DA
Journal of the American Chemical Society, 143, 19043-19057 (2021)