SML3342
Trofinetide Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Gly-2–methylPro–Glu Trifluoroacetate, Gly-2MePro-Glu Trifluoroacetate, Glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-Glutamic acid Trifluoroacetate, NNZ 2566 Trifluoroacetate, NNZ-2566 Trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3