Principaux documents
SML3302
Sigma-Aldrich
SNI-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(C=C1)N2C(SCC(C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)=NN=N2
Actions biochimiques/physiologiques
SNI-1 is an inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO (NF-κB essential modulator) interaction that binds to CARP-1. SNI-1 inhibits chemotherapy-dependent canonical NF-κB signaling and attenuates secretion of the pro-inflammatory cytokines TNFα, IL-1β, and IL-8. It potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents such as Cisplatin and Adriamycin (doxorubicin) in several cancer cell lines including human triple-negative breast cancer (TNBC).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable