Principaux documents
SML3235
Sigma-Aldrich
SG-005 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-7-(Benzyloxy)-1-(4-(benzyloxy)benzyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline hydrochloride (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H33NO3 ·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.07
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable