SML3004
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C8 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
C8 dihydrochloride, Compound 8 dihydrochloride, N1-[(3-Bromophenyl)methyl]-N1-ethyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder or solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCN(CC)CC1=CC=CC(Br)=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C11H17BrN2.2ClH/c1-2-14(7-6-13)9-10-4-3-5-11(12)8-10;;/h3-5,8H,2,6-7,9,13H2,1H3;2*1H
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable