SML2982
XJB-5-131
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(2S,3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-2-(phenylmethyl)-3-octen-1-yl]-L-prolyl-L-valyl-N5-[(phenylmethoxy)carbonyl]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxy-4-piperidinyl)-L-ornithinamide, Boc-Leu-Ψ[€-CH=CH]-D-Phe-Pro-Val-Orn(Cbz)-TEMPO, XJB 5-131
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
film or powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(N[C@@H](CC(C)C)/C=C/[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(N2CCC[C@H]2C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C(NC4CC(C)(N([O])C(C)(C4)C)C)=O)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C53H80N7O9/c1-35(2)30-40(56-50(66)69-51(5,6)7)27-26-39(31-37-20-14-12-15-21-37)48(64)59-29-19-25-43(59)46(62)58-44(36(3)4)47(63)57-42(24-18-28-54-49(65)68-34-38-22-16-13-17-23-38)45(61)55-41-32-52(8,9)60(67)53(10,11)33-41/h12-17,20-23,26-27,35-36,39-44
Clé InChI
VDQKIDYOPUMJGQ-VQPCLXHQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable