SML2796
PVHD121
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-(4-Methoxyphenyl)-α-methyl-4-quinazolinemethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C)(C1=NC=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)OC
Clé InChI
WGDUWVWCDNCAOT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable