SML2530
CAY10526
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-3-bromo-5-hydroxyfuran-2(5H)-one, 4-Benzo[b]thien-2-yl-3-bromo-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 4-Benzo[b]thiophen-2-yl-3-bromo-5-hydroxy-5H-furan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OC(C(C2=CC3=C(S2)C=CC=C3)=C1Br)O
InChI
1S/C12H7BrO3S/c13-10-9(11(14)16-12(10)15)8-5-6-3-1-2-4-7(6)17-8/h1-5,11,14H
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable