Principaux documents
SML2256
Sigma-Aldrich
D3-βArr
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(1-Phenylethyl)-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, N-(1-Phenylethyl)-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H23N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H23N5/c1-15(16-7-3-2-4-8-16)22-19-17-9-5-6-10-18(17)23-20(24-19)25-13-11-21-12-14-25/h2-10,15,21H,11-14H2,1H3,(H,22,23,24)
Actions biochimiques/physiologiques
D3-βArr is a positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling that initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation, while showing no agonistic effect on cAMP production. D3-βarr is a positive allosteric modulator for TSH-enhanced osteoblast differentiation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Susanne Neumann et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 364(1), 38-45 (2017-11-02)
Recently, we showed that TSH-enhanced differentiation of a human preosteoblast-like cell model involved a β-arrestin 1 (β-Arr 1)-mediated pathway. To study this pathway in more detail, we sought to discover a small molecule ligand that was functionally selective toward human