SML2073
(R)-9bMS
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-5-Chloro-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-N′-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine mesylate, (R)-9b mesylate, 5-Chloro-N2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-N4-[[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](CC1)([H])CCN1C(C=C2)=CC=C2NC3=NC(NC[C@@H]4OCCC4)=C(Cl)C=N3.CS(=O)([O-])=O
InChI
1S/C20H27ClN6O.CH4O3S/c1-26-8-10-27(11-9-26)16-6-4-15(5-7-16)24-20-23-14-18(21)19(25-20)22-13-17-3-2-12-28-17;1-5(2,3)4/h4-7,14,17H,2-3,8-13H2,1H3,(H2,22,23,24,25);1H3,(H,2,3,4)/t17-;/m1./s1
Clé InChI
XUIDATLQOQYHBD-UNTBIKODSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable