Principaux documents
SML1865
Sigma-Aldrich
Rbin-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.22
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
InChI
1S/C13H11BrN4S/c1-7(2)6-19-13-16-12-11(17-18-13)9-4-3-8(14)5-10(9)15-12/h3-5H,1,6H2,2H3,(H,15,16,18)
Clé InChI
OVDAOBDZJJZJMY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable