Principaux documents
SML1521
Sigma-Aldrich
Irsogladine maleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Gaslon N, MN 1695
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7Cl2N5 ·C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
Clé InChI
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity.
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity. Irsogladine maleate is a mucosal protective drug with a number of activites including facilitation of gap junctional intercellular communication, inhibition of the reduced gastric mucosal blood flow response, and suppression of reactive oxygen species (ROS) production.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable