SML1377
R-7050
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Chloro-4-(phenylsulfanyl)-1-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline, 8-Chloro-4-(phenylthio)-1-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(N=C(SC2=CC=CC=C2)C3=NN=C(C(F)(F)F)N34)C4=C1
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
Clé InChI
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable