SML0991
LLP-3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)-6-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, LLP 3, LLP3
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, faint yellow to yellow-orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable