SML0699
4′-Methoxyflavone
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Methoxyphenyl)chromone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-8-6-11(7-9-12)16-10-14(17)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,1H3
Clé InChI
OMICQBVLCVRFGN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable