SML0596
Strontium ranelate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[N,N-Di(carboxymethyl)amino]-3-cyano-4-carboxymethylthiophene-5-carboxylic acid strontium salt, 5-[Bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid, strontium salt, Distrontium renelate, Ranelic acid strontium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
Clé InChI
XXUZFRDUEGQHOV-UHFFFAOYSA-J
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable