SAB5702990
Anti-KIF23 Antibody, clone 9V4Y8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHO1, KNSL5, MKLP-1, MKLP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9V4Y8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
115 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1.58 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
NAPPIRLRHRRSRSAGDRWVDHKPASNMQTETVMQPHVPHAITVSVANEKALAKCEKYMLTHQELASDGEIETKLIKGDIYKTRGGGQSVQFTDIETLKQESPNGSRKRRSSTVAPAQPDGAESEWTDVETRCSVAVEMRAGSQLGPGYQHHAQPKRKKP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF23(9493)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1