SAB5702918
Anti-S100A10 Antibody, clone 6X8F7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
42C, ANX2L, ANX2LG, CAL1L, CLP11, Ca[1], GP11, P11, p10
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6X8F7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
11 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.23 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MPSQMEHAMETMMFTFHKFAGDKGYLTKEDLRVLMEKEFPGFLENQKDPLAVDKIMKDLDQCRDGKVGFQSFFSLIAGLTIACNDYFVVHMKQKGKK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A10(6281)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1