SAB5702817
Anti-Rev-Erbα/NR1D1 Antibody, clone 9I2H1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EAR1, hRev, THRA1, THRAL, ear-1, REVERBA, REVERBalpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9I2H1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
75 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.044mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SPEPTVEDVISQVARAHREIFTYAHDKLGSSPGNFNANHASGSPPATTPHRWENQGCPPAPNDNNTLAAQRHNEALNGLRQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Rev-Erbα(9572)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3