SAB5702802
Anti-WNT2B Antibody, clone 9M6O7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
WNT13
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9M6O7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WNT2B(7482)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1