SAB5702782
Anti-FOXP1 Antibody, clone 2Q1R5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
12CC4, HSPC215, MFH, QRF1, hFKH1B
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2Q1R5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70-90 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.5mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
western blot: 1:1000 - 1:3700
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SGNPSLIKNMQSSHAYCTPLNAALQASMAENSIPLYTTASMGNPTLGNLASAIREELNGAMEHTNSNESDSSPGRSPMQAVHPVHVKEEPLDPEEAEGPLS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXP1(27086)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1