SAB5702767
Anti-STIM1 Antibody, clone 1Z7E3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
D11S4896E, GOK, IMD10, STRMK, TAM, TAM1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1Z7E3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.34 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STIM1(6786)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1