SAB5702730
Anti-RAP1A + RAP1B Antibody, clone 6C7G0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
K-REV, RAL1B
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6C7G0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
21 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTDDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQWNNCAFLESSAKS
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAP1A(5908) , RAP1B(5906)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1