Principaux documents
SAB5702722
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Clone:
5S7M2, monoclonal
application:
IF
WB
Espèces réactives:
human, rat, rat
Technique(s):
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5S7M2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.35 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UAP1(6675)
Description générale
Converts UTP and GlcNAc-1-P into UDP-GlcNAc, and UTP and GalNAc-1-P into UDP-GalNAc. Isoform AGX1 has 2 to 3 times higher activity towards GalNAc-1-P, while isoform AGX2 has 8 times more activity towards GlcNAc-1-P.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human UAP1 (Q16222).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1