SAB5702659
Anti-MRPS15 Antibody, clone 8Q8T5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MRPS15, DC37, MPR-S15, RPMS15, S15mt, mitochondrial ribosomal protein S15
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Q8T5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
2.50 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSIDQRKKMLKNLRNTNYDVFEKICWGLGIEYTFPPLYYRRAHRRFVTKKALCIRVFQETQKLKKRRRALKAAAAAQKQAKRRNPDSPAKAIPKTLKDSQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPS15(64960)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1