SAB5702655
[KO Validated]Anti-HDAC8 Antibody, clone 1O2Y5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CDA07, CDLS5, HD8, HDACL1, MRXS6, RPD3, WTS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1O2Y5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.3 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSLAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPKVASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGY
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC8(55869)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1