Principaux documents
SAB5702645
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH1 Antibody, clone 5K4W5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Clone:
5K4W5, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
Espèces réactives:
rat, rat, human
Technique(s):
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5K4W5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
44 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALKBH1(8846)
Description générale
This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ALKBH1 (Q13686).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1