SAB5702521
Anti-Peroxiredoxin 1/PAG Antibody, clone 3F8X3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3F8X3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
22 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.34 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX1(5052)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1