SAB5702516
Anti-IL17RA Antibody, clone 6Q2U9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6Q2U9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
120 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
0.226 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL17RA(23765)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1