SAB5702408
Anti-IL13RA1 Antibody, clone 5A3W5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD213A1, CT19, IL-13Ra, NR4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5A3W5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL13RA1(3597)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1