SAB5702401
Anti-ATG16L1 Antibody, clone 5N2N9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5N2N9, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RAADFPRWKRHISEQLRRRDRLQRQAFEEIILQYNKLLEKSDLHSVLAQKLQAEKHDVPNRHEISPGHDGTWNDNQLQEMAQLRIKHQEELTELHKKRGE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG16L1(55054)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1