Key Documents
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GLUT3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6T3F2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
48-60 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.25mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A3(6515)
Description générale
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1