SAB5702328
Anti-TNNC1 Antibody, clone 8Z4V9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CMD1Z, CMH13, TN-C, TNC, TNNC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Z4V9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDDIYKAAVEQLTEEQKNEFKAAFDIFVLGAEDGCISTKELGKVMRMLGQNPTPEELQEMIDEVDEDGSGTVDFDEFLVMMVRCMKDDSKGKSEEELSDL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNNC1(7134)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1