SAB5702266
Anti-SLFN11 Antibody, clone 8G3G0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SLFN8/9
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8G3G0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
101 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LYRRSETSVRSMDSREAFCFLKTKRKPKILEEGPFHKIHKGVYQELPNSDPADPNSDPADLIFQKDYLEYGEILPFPESQLVEFKQFSTKHFQEYVKRTIPEYVPAFANTGGGYLFIGVDDKSREVLGCAKENVDPDSLRRKIEQAIYKLPCVHFCQPQRPITFTLKIVNVLKRGELYGYACMIRVNPFCCAVFSEA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLFN11(91607)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3