Principaux documents
SAB5702245
Sigma-Aldrich
Anti-CD28 Antibody, clone 5G1C8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
Tp44
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5G1C8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD28(940)
Description générale
The protein encoded by this gene is essential for T-cell proliferation and survival, cytokine production, and T-helper type-2 development. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD28.
Application
WB, FC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3