SAB5702227
Anti-ABL2 Antibody, clone 2L9C6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ABLL, ARG
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2L9C6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
128 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.47 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KGYRMEQPEGCPPKVYELMRACWKWSPADRPSFAETHQAFETMFHDSSISEEVAEELGRAASSSSVVPYLPRLPILPSKTRTLKKQVENKENIEGAQDATE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABL2(27)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1