SAB5702121
Anti-EpCAM Antibody, clone 4V1B7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EPCAM,DIAR5,EGP-2,EGP314,EGP40,ESA,HNPCC8,KS1/4,KSA,M4S1,MIC18,MK-1,TACSTD1,TROP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4V1B7, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
YFEKDVKGESLFHSKKMDLTVNGEQLDLDPGQTLIYYVDEKAPEFSMQGLKAGVIAVIVVVVIAVVAGIVVLVISRKKRMAKYEKAEIKEMGEMHRELNA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPCAM(4072)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1