SAB5702119
Anti-Presenilin 1 Antibody, clone 3W4V8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AD3,FAD,PS-1,PS1,S182,Presenilin 1,PSEN1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3W4V8, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MTELPAPLSYFQNAQMSEDNHLSNTVRSQNDNRERQEHNDRRSLGHPEPLSNGRPQGNSRQVVEQDEEEDEELTLKYGAKHVIMLFVPVTLCMVVVVATI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSEN1(5663)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1