SAB5702080
Anti-SUPT5H/SPT5 Antibody, clone 9V9G7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SUPT5H, SPT5, SPT5H, Tat-CT1, transcription elongation factor SPT5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9V9G7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PHYGSQTPLHDGSRTPAQSGAWDPNNPNTPSRAEEEYEYAFDDEPTPSPQAYGGTPNPQTPGYPDPSSPQVNPQYNPQTPGTPAMYNTDQFSPYAAPSPQG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT5H(6829)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1