SAB5702076
Anti-TLR7 Antibody, clone 3G6S4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TLR7,TLR7-like
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3G6S4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.85 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TLR7(51284)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1