SAB5702066
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7Z8X9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
53 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.90 mg/mL
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HKKLM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3