SAB5702057
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4R2X8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
0.30 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LTB4R(1241)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1