Principaux documents
SAB5702056
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Clone:
2D7M1, monoclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
rat, human, rat
Technique(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2D7M1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRPA1(6627)
Description générale
Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 156-255 of human SNRPA1 (P09661).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1