SAB5701998
Anti-CoA synthase Antibody, clone 7K2O6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
COASY, DPCK, NBIA6, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2, Coenzyme A synthase
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7K2O6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
62 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COASY(80347)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1