SAB5701819
Anti-Phospho-PKC alpha-S657/Y658 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable